Principaux documents
699438
Sigma-Aldrich
3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24BNO4
Poids moléculaire :
317.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
78-84 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
Clé InChI
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable