699292
trans-2-Phenylvinylboronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Pf
185-195 °C
Chaîne SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9-10H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
OFLDLTAQNBBGGU-BQYQJAHWSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable