Principaux documents
697907
Sigma-Aldrich
4-Bromothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H2BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.602
Densité
1.839 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cscn1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-6-2-5-3/h1-2H
Clé InChI
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.0 °F
Point d'éclair (°C)
101.67 °C