Principaux documents
697753
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
95%
Synonyme(s) :
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
100 MG
154,00 $
500 MG
513,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
154,00 $
500 MG
513,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
Pf
101-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
Clé InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable