Principaux documents
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethanamine
kanata purity
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H22NP
Poids moléculaire :
355.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
64-70 °C
Chaîne SMILES 
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
Clé InChI
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable