661058
Methoxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Synonyme(s) :
[Rh(OMe)(1,5-cod)]2
349,00 $
About This Item
349,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
192-225 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[Rh].CO[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*-1;2*+1/b2*2-1-,8-7-;;;;
Clé InChI
BDQMDBOKWREKIT-MIXQCLKLSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable