696897
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
Synonyme(s) :
POT-co-DOT
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
Mn 8,000
Mw 21,000
Fluorescence
λex 490 nm; λem 600 nm
Mw/Mn
2.5
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.