753971
PBTTT-C14
Synonyme(s) :
Poly[2,5-bis(3-tetradecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw >50,000
Pf
>200 °C
Propriétés du semi-conducteur
(mobility=1.3 cm2/V·s)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.