Principaux documents
695440
Sigma-Aldrich
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
97%
5 G
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
172,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
262-296 °C (D)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
Clé InChI
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable