Principaux documents
574643
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Boronobenzoic acid 1-ethyl ester, 4-Carboethoxybenzeneboronic acid, Ethyl 4-boronobenzoate
1 G
106,00 $
5 G
229,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
106,00 $
5 G
229,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
135 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clé InChI
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Oxidative hydroxylation for the preparation of phenols
  • Homolytic aromatic substitution
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds
  • Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates
  • Trifluoromethylation
  • Carbometalation of ynamides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein