494992
Ethyl 2,3-butadienoate
95%
Synonyme(s) :
(Ethoxycarbonyl)allene, Ethyl allenecarboxylate, Ethyl butadienoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=C=C([H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h5H,1,4H2,2H3
Clé InChI
GLSUOACRAMLJIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup