Principaux documents
691828
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1nc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
UCHKRHGVKYVGTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves