Principaux documents
690082
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
Arxada quality, ≥91.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
1 KG
411,00 $
25 KG
9 470,00 $
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
411,00 $
25 KG
9 470,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Beilstein:
389944
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
6.6 (vs air)
Essai
≥91.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
265-270 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup