281492
Ethyl benzoylacetate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
6.6 (vs air)
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Point d'ébullition
265-270 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- triazipinones
- ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate
- 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine antibiotic essramycin
- benzo[c]furan-4,7-diones
- iodonium ylides
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup