Principaux documents
690015
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine
95%
Synonyme(s) :
α,α′-Diamino-o-xylene, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene, ortho-Phenylene-bis(methylamine)
1 G
551,00 $
551,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
551,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
551,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
95%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Clé InChI
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter