Principaux documents
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
10 G
109,00 $
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
109,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
208-719-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
pb
230 °C/13.33 hPa
Pf
60-64 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Clé InChI
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable