Principaux documents
689696
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 2,000
Synonyme(s) :
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
250 MG
195,00 $
1 G
598,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
195,00 $
1 G
598,00 $
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mn 2,000
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
45-50 °C
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation.  Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.