Documents
756598
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 1,100, azide
Synonyme(s) :
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Polyoxyethylene bis(azide), average Mn 1,100
Forme
solid or liquid
Poids mol.
average Mn 1,100
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Température de transition
Tm 29-35 °C
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable