Principaux documents
688207
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-2-piperidone
97%
5 G
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
122,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pf
29-36 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Marvin J Meyers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(16), 5144-5150 (2015-03-24)
Given the rise of parasite resistance to all currently used antimalarial drugs, the identification of novel chemotypes with unique mechanisms of action is of paramount importance. Since Plasmodium expresses a number of aspartic proteases necessary for its survival, we have
Marius Brehm et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1905971-e1905971 (2020-01-28)
Miniaturization and parallelization of combinatorial organic synthesis is important to accelerate the process of drug discovery while reducing the consumption of reagents and solvents. This work presents a miniaturized platform for on-chip solid-phase combinatorial library synthesis with UV-triggered on-chip cell