Key Documents
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
152-154 °C/760 mmHg
Pf
33-37 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.0 °F
Point d'éclair (°C)
51.67 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges