Principaux documents
686077
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
hydrogen-storage grade, 99.9%
Synonyme(s) :
Scandium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
ScCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
hydrogen-storage grade
Essai
99.9%
Forme
powder
Pf
960 °C (lit.)
Densité
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
XRD plots and metal purity data are available upon request.
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable