Documents
GF27459647
Scandium
foil, thickness 0.3 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
SC000230
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sc
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141613
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 274-596-47
Résistivité
50.5 μΩ-cm, 0°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.3 mm
Point d'ébullition
2836 °C (lit.)
Pf
1540 °C (lit.)
Densité
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sc]
InChI
1S/Sc
Clé InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable