Principaux documents
683698
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
167-173 °C
Groupe fonctionnel
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1cc(C)c(NN)c(C)c1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-4-7(2)9(11-10)8(3)5-6;/h4-5,11H,10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges