Documents
156388
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylhydrazine
97%
Synonyme(s) :
(Perfluorophenyl)hydrazine, NSC 88334, PFPH
About This Item
Formule linéaire :
C6F5NHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.09
Numéro Beilstein :
747800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-1-2(8)4(10)6(13-12)5(11)3(1)9/h13H,12H2
Clé InChI
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Application
The product has been used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable