Principaux documents
688487
Sigma-Aldrich
2-Mesityl-2,5,6,7-tetrahydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-4-ium chloride
97%
Synonyme(s) :
Bode Catalyst 3
100 MG
233,00 $
250 MG
511,00 $
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
233,00 $
250 MG
511,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
200-205 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C14H18N3.ClH/c1-10-7-11(2)14(12(3)8-10)17-9-16-6-4-5-13(16)15-17;/h7-9H,4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KKBONGWVMVUYPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Intermolecular hydroacylation of cyclopropenes
  • Crossed acyloin condensations
  • Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
  • Claisen rearrangement
  • Lewis acid- and N-heterocyclic carbene-catalyzed cyclocondensation reaction
  • Bode catalyst for enantioselective cyclizations
Informations légales
Sold in collaboration with BioBlock, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Rovis has demonstrated that triazolium salt in the presence of a base can act as an N-heterocyclic carbene organocatalyst1 in highly enantioselective intramolecular Stetter reactions.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Contenu apparenté
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.