Documents
683418
Sigma-Aldrich
Lithium dibutyl(isopropyl)magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H25LiMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.56
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Densité
0.708 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
Clé InChI
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Haziness is due to slow hydrolysis of product. Does not effect use.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable