Principaux documents
683388
Sigma-Aldrich
[Pd(acac)2]
Umicore, 99%
Synonyme(s) :
Palladium(II) acetylacetonate, Diacetylacetonatopalladium(II), Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
About This Item
Formule linéaire :
Pd(C5H7O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.64
Beilstein:
4136188
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
200-251 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clé InChI
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.