Principaux documents
683116
Sigma-Aldrich
Chiralyst P294
Umicore
Synonyme(s) :
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I), Acetylacetonatonorbornadienerhodium(I), Norbornadiene(acetylacetonato)rhodium, (Acetylacetonato)(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)rhodium(I)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15O2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
176-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
Clé InChI
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.