203947
Ammonium tetrachloropalladate(II)
≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium(II)-ammonium chloride
327,00 $
About This Item
327,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.995% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
2.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pd/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges