Principaux documents
693774
Sigma-Aldrich
Bis(cyclooctadiene)iridium(Ι)tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate
Umicore
Synonyme(s) :
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Bis(cyclooctadiene)iridium(I) tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate
500 MG
294,00 $
2 G
1 070,00 $
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
294,00 $
2 G
1 070,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(Ir(C8H12)2)+ (B(C8H3F6)4)-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1271.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
294,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Ir+].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2.FC(F)(F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)[B-](c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.2C8H12.Ir/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-12H;2*1-2,7-8H,3-6H2;/q-1;;;+1/b;2*2-1-,8-7-;
Clé InChI
YQXKTVMJDKWGHI-AUUWQFPRSA-N
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation reactions
  • Directed cyclodehydration reaction
  • Direct prenylation via C-H oxidative addition-allene insertion
  • Double intramolecular hydroalkoxylation
  • Intramolecular hydroamination reactions
  • Directed C-H bond cleavage
  • Imine vinylation reactions
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.