Documents
683000
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-(Boc-amino)-3-cyclopentene-1-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
86-90 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC=CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO4/c1-13(2,3)19-11(17)15(9-7-8-10-15)16-12(18)20-14(4,5)6/h7-8H,9-10H2,1-6H3,(H,16,18)
Clé InChI
CDPAAIMSAXXWQH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable