Principaux documents
681628
Sigma-Aldrich
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
84-88 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Clé InChI
YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable