290173
3,5-Difluorobenzaldehyde
98%
82,30 $
About This Item
82,30 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Densité
1.296 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter