Principaux documents
677604
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Pf
256 °C (dec.)
Changement de masse
M+4
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable