Principaux documents
489794
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenyl-13C6-alanine
100 MG
1 780,00 $
1 780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 780,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)13C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[H][C@](N)(C[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-HXCZJXEJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable