608130
L-Serine-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
L-Serine-UL-13C,15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UVYXLFMMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable