Principaux documents
675814
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3-pyrrolidinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5477
Densité
1.024 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NC1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2
Clé InChI
HBVNLKQGRZPGRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable