Principaux documents
675199
Sigma-Aldrich
Methane sulfonic acid-d
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
pb
167 °C/10 mmHg
Densité
1.496 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
Clé InChI
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup