Documents
674478
Sigma-Aldrich
Bis(16-Hydroxyhexadecyl) disulfide
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H66O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
93-97 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C32H66O2S2/c33-29-25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-31-35-36-32-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26-30-34/h33-34H,1-32H2
Clé InChI
ZHTKKUFQSKSIKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable