441775
3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Synonyme(s) :
Cyclic neopentanetetraylbis(octadecyl phosphite), Dioctadecyl pentaerythritol diphosphite, Distearyl pentaerythritol diphosphite, Phosphorous acid, dicyclic ester with pentaerythritol, dioctadecyl ester
66,20 $
About This Item
66,20 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP1OCC2(CO1)COP(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC2
InChI
1S/C41H82O6P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42-48-44-37-41(38-45-48)39-46-49(47-40-41)43-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Clé InChI
PZRWFKGUFWPFID-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable