Principaux documents
280372
Sigma-Aldrich
1-Butylpyrrolidine
98%
100 ML
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
501,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
155-157 °C/754 mmHg (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCN1CCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
Clé InChI
JSHASCFKOSDFHY-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butylpyrrolidine has been used in:
  • microwave-assisted synthesis of ionic liquid precursor, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium methylcarbonate[1]
  • [N,N-methylbutylpyrrolidinium] thiosalicylate, ionic liquid[2]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Giridhar Pulletikurthi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(2), 455-464 (2016-12-14)
The mixtures of 1-butylpyrrolidine and ZnCl
Synthesis, characterization and thermal properties of thiosalicylate ionic liquids.
Wilfred CD and Mustafa FB.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 125(6), 1511-1515 (2013)
Giridhar Pulletikurthi et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(20), 2684-2693 (2017-08-05)
Electrostatic interactions are characteristic of ionic liquids (ILs) and play a pivotal role in determining the formation of species when solutes are dissolved in them. The formation of new species/complexes has been investigated for certain ILs. However, such investigations have
Optimised microwave-assisted synthesis of methylcarbonate salts: a convenient methodology to prepare intermediates for ionic liquid libraries.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 12(3), 407-413 (2010)