671177
Tributylmethylammonium methyl carbonate
~50% in methanol: water (2:3)
Synonyme(s) :
Methyltributylammonium methyl carbonate
About This Item
Produits recommandés
Concentration
~50% in methanol: water (2:3)
Chaîne SMILES
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.