Documents
670235
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-D-phenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m1/s1
Clé InChI
UZDKQMIDSLETST-ZCFIWIBFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable