440841
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Synonyme(s) :
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique