MilliporeSigma
Passer à
F5251
p-Fluoro-DL-phenylalanine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4-fluoro-phenylalanine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
126,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
399,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-113-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2938793
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
p-Fluoro-DL-phenylalanine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
253-255 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits mitosis and reversibly arrests HeLa cells in G2.
p-Fluoro-DL-phenylalanine (pFPhe), a toxic antimetabolite, is a racemic mixture of a substituted (halogenated) benzoyl D and L phenylalanine useful as a selection marker for wine yeast transformation and with potential use in endomorphin, antiviral, and antimicrobial drug development. Phenylalanine analogue, rho-fluorophenylalanine (pFPhe) is also used to induce apoptosis.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
68047G2505
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
253-255 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges