127108
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-butanediamine
98%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(dimethylamino)butane, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-diaminobutane
132,00 $
About This Item
132,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
166-167 °C (lit.)
Densité
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)CCCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter