Documents
65946
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-butenoate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl vinylacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.413
Densité
0.877 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup