Principaux documents
388424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-15-crown-5
95%
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanol
1 G
145,00 $
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
145,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Beilstein:
3589706
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter