Principaux documents
658596
Sigma-Aldrich
7-Chloroquinoline-4-boronic acid pinacol ester
90%
Synonyme(s) :
7-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H17BClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
90%
Forme
solid
Impuretés
≤10 wt. % 7-Chloroquinoline
Pf
81-87 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C15H17BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-8-18-13-9-10(17)5-6-11(12)13/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable