Documents
655988
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3CC6H2(Br)(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
143-147 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)cc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clé InChI
ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable